Documenti fondamentali
880121P
Avanti
DSPE-PEG(2000) Succinyl
Avanti Research - A Croda Brand 880121P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[succinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
Scegli un formato
10 MG
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 188.00
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (880121P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (880121P-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 880121P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N([H])C(CCC(O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Descrizione generale
DSPE-PEG(2000) Succinyl is a functionalized polyethylene glycol (PEG) lipid conjugate.
Applicazioni
DSPE-PEG(2000) Succinyl has been used to create a lipid monolayer for the synthesis of nanoparticles encapsulating curcumin.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880121P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Lipid-polymer nanoparticles encapsulating curcumin for modulating the vascular deposition of breast cancer cells
Palange AL, et al.
Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10(5), e991-e1002 (2014)