870717P
Avanti
17:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870717P, powder
Sinonimo/i:
heptadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (870717P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870717P
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
coenzymes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C38H68N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(47)66-22-21-40-28(46)19-20-41-36(50)33(49)38(2,3)24-59-65(56,57)62-64(54,55)58-23-27-32(61-63(51,52)53)31(48)37(60-27)45-26-44-30-34(39)42-25-43-35(30)45/h25-27,31-33,37,48-49H,4-24H2,1-3H3,(H,40,46)(H,41,50)(H,54,55)(H,56,57)(H2,39,42,43)(H2,51,52,53)/t27-,31-,32-,33+,37-/m1/s1
DRABUZIHHACUPI-DUPKZGIXSA-N
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)