Documenti fondamentali
870324P
Avanti
C18:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Stearoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H41D9ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.18
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
(TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (870324P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C25H49NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h23H,5-22H2,1-4H3;1H/t23-;/m1./s1/i2D3,3D3,4D3;
YSVYWVPJJXVIFM-CYBATEEDSA-N
Applicazioni
Mass Spectrometry
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870324P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)