Documenti fondamentali
860849P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9))
Avanti Research - A Croda Brand 860849P, powder
Sinonimo/i:
N-[26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl]-D-erythro-sphingosine
Scegli un formato
1 MG
CHF 534.00
CHF 534.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 534.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H110D9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
967.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
CHF 534.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860849P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860849P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)=O)CO
InChI
RFBLXZKZNTVZAR-NEIKQTTESA-N
Descrizione generale
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] is a deuterated sphingolipid.
Applicazioni
CER1 (d18:1/26:0/18:1(d9)) or N-(26-oleoyloxy(d9) hexacosanoyl)D-erythro-sphingosine (C26:0/d9-C18:1 EOS)] has been used as a standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for quantitatively measuring stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860849P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite