Documenti fondamentali
860847P
Avanti
CER5-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860847P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphingosine
Scegli un formato
1 MG
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 418.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H58D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
562.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860847P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI
YWZGQPJRQXHVQX-WYSRPCJQSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)