Documenti fondamentali
860836P
Avanti
CER11-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860836P, powder
Sinonimo/i:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
Scegli un formato
1 MG
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 418.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H60D9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
564.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860836P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860836P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
NQXMVCBJWMTLGK-ISBBZEKYSA-N
Descrizione generale
CER11-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine, is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
Applicazioni
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine (CER11-2′R(d9) has been used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for measurement of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860836P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite