860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
click reagents
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)