860660P
Avanti
Sphingosine (d20:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosine (C20 base)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860660P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3