860646P
Avanti
C18 Ceramide (d17:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P, powder
Sinonimo/i:
N-stearoyl-D-erythro-sphingosine (C17 base)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860646P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860646P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
KGEXFGDEDXQZLQ-QKSCFGQVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)