860615P
Avanti
Sphingosyl PE (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860615P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (860615P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860615P-50mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860615P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(N)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C20H43N2O5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20(23)19(22)18-27-28(24,25)26-17-16-21/h14-15,19-20,23H,2-13,16-18,21-22H2,1H3,(H,24,25)/b15-14+/t19-,20+/m0/s1
BPQSOCLDFWBDKN-PPQGUHKJSA-N
WGK 3