860394P
Avanti
18:0-18:0-d35 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 860394P, powder
Sinonimo/i:
1-stearoyl-2-stearoyl-d35-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860394P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860394P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available