Documenti fondamentali
860362P
Avanti
18:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860362P, powder
Sinonimo/i:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
Scegli un formato
10 MG
CHF 999.00
CHF 999.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 999.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H79NO8PD9
Numero CAS:
Peso molecolare:
799.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
CHF 999.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860362P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 860362P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C44H88NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h42H,6-41H2,1-5H3/t42-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
NRJAVPSFFCBXDT-BABXQRPRSA-N
Descrizione generale
18:0 PC-d9 is a deuterated phosphocholine (PC) in which nine protons of distearoyl are replaced by deuterium.
Applicazioni
18:0 PC-d9 has been used as a standard for the quantification of choline and choline metabolites from milk and blood samples using liquid chromatography-tandem mass spectrometry.[1][2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860362P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows
Artegoitia VM, et al.
Testing, 9(8) (2014)
Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows
Artegoitia VM, et al.
PLoS ONE, 9(8) (2014)
Feeding increasing amounts of ruminally protected choline decreased fatty liver in nonlactating, pregnant Holstein cows in negative energy status
Zenobi MG, et al.
Journal of Dairy Science, 101(7), 5902-5923 (2018)