860063P
Avanti
Milk SM
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
N-(tricosanoyl)-sphing-4-enine-1-phosphocholine
Descrizione
Sphingomyelin (Milk, Bovine)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 200 mg (860063P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860063P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C46H93N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-28-30-32-34-36-38-40-46(50)47-44(43-54-55(51,52)53-42-41-48(3,4)5)45(49)39-37-35-33-31-29-27-19-17-15-13-11-9-7-2/h37,39,44-45,49H,6-36,38,40-43H2,1-5H3,(H-,47,50,51,52)/b39-37+/t44-,45+/m0/s1
SXZWBNWTCVLZJN-NMIJJABPSA-N
Descrizione generale
Sphingomyelin and related lipids
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)