855773C
Avanti
2-18:1 Lyso PC
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (855773C-10MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-1MG)
pkg of 1 × 1 mL (855773C-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL in chloroform (855773C-1MG)
10 mg/mL in chloroform (855773C-10MG)
5 mg/mL in chloroform (855773C-5MG)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO)=O
InChI
1S/C26H52NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-26(29)34-25(23-28)24-33-35(30,31)32-22-21-27(2,3)4/h12-13,25,28H,5-11,14-24H2,1-4H3/b13-12-/t25-/m1/s1
SULIDBRAXVDKBU-PTGWMXDISA-N
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3