Documenti fondamentali
850861P
Avanti
16:0-18:2 PC-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-linoleoyl(d5)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H75D5NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
763.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (850861P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Lipidomics
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)