850445P
Avanti
14:0-16:0 PC
1-myristoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1-tetradecanoyl-2-hexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; MPPC; PC(14:0/16:0)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850445P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850445P-500mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850445P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-23-25-27-29-31-38(41)47-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)34-44-37(40)30-28-26-24-22-20-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/t36-/m1/s1
RFVFQQWKPSOBED-PSXMRANNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the bilayer membrane to study its miscibility with d-erythro-N-palmitoyl-sphingomyelin (16:0-SM) using differential scanning calorimetry (DSC)[2]
- as a negative control in stimulation studies to study its effect on insect immune deficiency (IMD) pathway[3]
- in generating Wnt3a liposomes[4]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)