850398P
Avanti
22:1 (Cis) PC
1,2-dierucoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(22:1(13Z)/22:1(13Z)); DEPC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 25 mg (850398P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850398P
Tipo di lipide
phospholipids
cardiolipins
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C52H100NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-51(54)58-48-50(49-60-62(56,57)59-47-46-53(3,4)5)61-52(55)45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,50H,6-19,24-49H2,1-5H3/b22-20+,23-21+/t50-/m1/s1
SDEURMLKLAEUAY-QVOKQPLLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3