850346P
Avanti
14:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:1(9Z)/14:1(9Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 2 × 100 mg (850346P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850346P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850346P
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)=O
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto