850346C
Avanti
14:1 (Δ9-Cis) PC
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(14:1(9Z)/14:1(9Z))
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850346C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850346C-200mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850346C
Concentrazione
10 mg/mL (850346C-25mg)
25 mg/mL (850346C-200mg)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash