841188P
Avanti
E. coli PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 841188P, powder
Sinonimo/i:
L-α-phosphatidylglycerol (E. coli) (sodium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (841188P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (841188P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 841188P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCC(C1)C1CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
Descrizione generale
Applicazioni
- as a lipid antigen to trigger human T cell response[2]
- as a standard in mass spectrometry (MS) of mammalian cell entry (MCE) proteins bound to phosphatidylglycerol (PG)[3]
- in bacterial model membranes to evaluate the lipid-lipid interactions and to serve potentially as a model for validation of novel[1]
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)