810226P
Avanti
C6-NBD Lactosyl Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810226P, powder
Sinonimo/i:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-lactosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810226P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810226P-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810226P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- lactosylceramide synthase assay as a fluorescent acceptor substrate identified using fluorescence based detector in HPLC(1)
- phospholipid labeling and fluorescence-lifetime imaging microscopy (FILM) of cell membranes(6)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3