Documenti fondamentali
810222P
Avanti
C6-NBD Glucosyl Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand 810222P, powder
Sinonimo/i:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-glucosyl-β1-1′-sphingosine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H59N5O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
737.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810222P-1MG)
pkg of 1 × 250 μg (810222P-250ug)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 810222P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
The synthesis of glucosyl ceramide (GlcCer) occurs in the cytosolic membranes of Golgi. It is catalysed by GlcCer synthase. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.[1] C6-NBD glcCer is useful to view ceramide rich membrane domains in Golgi compartments.[2]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810299P-1MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810222P-250ug)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A functionalized sphingolipid analogue for studying redistribution during activation in living T cells
Collenburg L, et al.
Journal of Immunology, 196(9), 3951-3962 (2016)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)