810174P
Avanti
16:0-12:0 NBD PA
Avanti Research™ - A Croda Brand 810174P, powder
Sinonimo/i:
1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (810174P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 810174P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to incubate cells for the imaging of lyso phosphatidylcholine (PC) in P. falciparum live cells[3]
- as a component of separation buffer for the separation of phosphoinositides and sphingolipids in the microchip devices[4]
- in cytidine diphosphate diacylglycerol (CDP-DAG) synthase activity assay[5]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)