Documenti fondamentali
800850P
Avanti
1,3-14:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinonimo/i:
1,3-Ditetradecanoyl glycerol (d5)
Scegli un formato
1 MG
CHF 358.00
CHF 358.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 358.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H55D5O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
517.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 358.00
Spedizione prevista il20 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (800850P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
1,3-14:0 D5 DG is a glycerol derivative wherein all CH2 and CH protons of glycerol are replaced by deuterium isotope.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800850P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)