800742C
Avanti
N-20:4 L-Serine (ARA-S)
N-arachidonoyl L-serine, chloroform
Sinonimo/i:
ARA-S; 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-L-serine; (S)-3-hydroxy-2-(5Z,8Z,11Z,14Z)-eicosatetraenamidopropanoate; (S)-3-hydroxy-2-arachidonamidopropanoate
Saggio
>99% (TLC)
Stato
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (800742C-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800742C
Concentrazione
5 mg/mL (800742C-5mg)
Tipo di lipide
bioactive lipids
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)