800730P
Avanti
N-16:0 L-Serine MeEster
N-palmitoyl L-serine methyl ester, powder
Sinonimo/i:
1-hexadecanoyl-L-serine methyl ester; (S)-methyl-3-hydroxy-2-hexadecanamidopropanoate; (S)-methyl-3-hydroxy-2-palmitamidopropanoate ; 110830
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (800730P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 800730P
Tipo di lipide
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C