Documenti fondamentali
792519C
Avanti
18:1(n9)-16:0 PE - IsoPure
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-oleoyl-2-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (IsoPure)
Scegli un formato
10 MG
CHF 180.00
CHF 180.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 180.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H76NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
718.00
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 180.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
10 mg/mL in chloroform
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Tipo di lipide
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17-/t37-/m1/s1
DVXMEPWDARXHCX-OTMQOFQLSA-N
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792519C-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)