791282P
Avanti
α-mycolic acid, keto cis
powder, Avanti Research™ - A Croda Brand 791282P
Sinonimo/i:
α-mycolic acid, keto cis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C86H168O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1266.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (791282P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 791282P
Tipo di lipide
bacterial lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Mycolic acid is a long Fatty acid found in the cell walls of the mycolata taxon, a group of bacteria that includes Mycobacterium Tuberculosis, the causative agent of the disease tuberculosis.
Mycolic acid is composed of 70-90 carbons, with the saturated α-chain made up of 24 carbons and meromycolate chains made up of 40-60 carbons. Nature or structure of mycolic acid facilitates the determination of fluidity and permeability of mycobacterial cell wall.
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (791282P-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Mycolic acid structure determines the fluidity of the mycobacterial cell wall
Liu J, et al.
Test, 271(47), 29545-29551 (1996)