790595P
Avanti
Upstate Lipid Blend
Synthetic Phospholipid Blend for PTEN, PDK1, and Akt1/PKBα Assay Kits, contains DOPC/DOPS (1:1, wt%), powder
Sinonimo/i:
Upstate Lipid Blend, Assay kits formerly supplied by Upstate Biotechnology.
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (790595P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790595P
Tipo di lipide
formulation
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3