790528P
Avanti
18:1 DGS-NTA
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt), powder
Sinonimo/i:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt); DOGS NTA
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (790528P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 790528P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- for generation of amphiphile monolayer [1]
- in NTA-liposome preparation for procoagulant binding studies and to study its effect on factor FXII autoactivation[2]
- as a liposome component for lipid bilayer preparation for surface plasmon resonance studies[3]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)