Documenti fondamentali
700359P
Avanti
PhotoClick Cholesterol II
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3ß-hydroxy-6-diazirinyl-5α-cholestan-27(28)-yne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H44N2O
Peso molecolare:
424.66
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 x 100 μg (700359P-100UG)
pkg of 1 x 250 μg (700359P-250UG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (700359P-250UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)