Documenti fondamentali
700348P
Avanti
Glyco-β-muricholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5ß-Cholanic acid-3α,6ß,7ß-triol N-(carboxymethyl)-amide
Scegli un formato
1 MG
CHF 283.00
CHF 283.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 283.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H43NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 283.00
Spedizione prevista il21 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-20(29)27-13-21(30)31)16-5-6-17-22-18(9-11-25(16,17)2)26(3)10-8-15(28)12-19(26)23(32)24(22)33/h14-19,22-24,28,32-33H,4-13H2,1-3H3,(H,27,29)(H,30,31)/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,22+,23+,24-,25-,26-/m1/s1
ZQYUKJFJPJDMMR-IIWZPVADSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700348P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)