Documenti fondamentali
700300P
Avanti
Farnesyl pyrophosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate, ammonium salt
Scegli un formato
1 MG
CHF 221.00
CHF 221.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 221.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H37N3O7P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.42
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 221.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=P(OP([NH2+][O-])([O-])=O)(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)[NH2+][O-].[NH4+]
InChI
1S/C15H30N2O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-26(22,17-19)24-25(20,21)16-18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12,16-17H2,1-4H3,(H,20,21);1H3/b14-9+,15-11+;
VDRMCXLPAVFNBU-NDHHSALASA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700300P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)