Documenti
700265P
Avanti
Glycocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H43NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
465.62
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg ((700265P-10MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700265P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3