Documenti fondamentali
700239P
Avanti
12-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
12-Dehydrodeoxycholic acid, 5β-cholanoic acid-3α-ol-12-one
Scegli un formato
10 MG
CHF 164.00
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 164.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 164.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)O)C)(C(=O)C3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700239P-10MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)