700081P
Avanti
7β,25-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholest-5-ene-3β,7β,25-triol
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700081P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=C[C@H](O)C3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)(O)C)C
InChI
BQMSKLCEWBSPPY-LVQATTALSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)