Documenti fondamentali
700065P
Avanti
cholestenone
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
110829
Scegli un formato
5 MG
CHF 110.00
CHF 110.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 110.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 110.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
4-cholesten-3-one
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Cholestenone is a cholesterol metabolite and analog, which substitutes membrane cholesterol and elevates membrane fluidity.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700065P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)