700039P
Avanti
24(S),25-epoxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
(24S,25)-Epoxycholesterol, (3β,24S)-24,25-Epoxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700039P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700039P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(6-11-24-25(2,3)29-24)21-9-10-22-20-8-7-18-16-19(28)12-14-26(18,4)23(20)13-15-27(21,22)5/h7,17,19-24,28H,6,8-16H2,1-5H3/t17-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,26+,27-/m1/s1
OSENKJZWYQXHBN-XVYZBDJZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol