600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
About This Item
Codice UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Materiali
(Glass)
Confezionamento
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Confezionamento
20ml Clear Glass Screw Cap Vial
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)