Documenti fondamentali
330717C
Avanti
15:0-18:1 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H74NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
703.97
Codice UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
chloroform solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
ADCNXGARWPJRBV-UVCQAILXSA-N
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330717C-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)