Documenti fondamentali
330277P
Avanti
Glycocholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β;-cholanic acid-3α;,7α;,12α;-triol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H39D4NO6
Peso molecolare:
469.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1x1 mg (330277P-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](C[C@H]2O)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
RFDAIACWWDREDC-WZQUIQSLSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330277P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)