171204P
Avanti
Heart Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Heart Polar Lipid Extract (Bovine)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 100 mg (171204P-100mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Tipo di lipide
lipid extracts
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)