Documenti fondamentali
Z768278
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-vacuum glass stockcock, T-bore
stopcock bore 2 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 73.30
CHF 73.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 73.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.79
CHF 73.30
Check Cart for Availability
Materiali
glass plug
Giunto
joint plug12/30
Misura braccio laterale
9 mm
Foro rubinetto
2 mm
Descrizione generale
Stopcock has three side arms sealed 90° apart. The solid glass plug has a "T" shaped bore so that any two or all three side arms can be connected at one time. All sizes are supplied complete with a metal retaining device.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)