Documenti fondamentali
SYNS580008
Synthware 3-way high vacuum valve
size 0-8 mm
Sinonimo/i:
Synthware S580008
Scegli un formato
1 EA
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S580008
Categorie correlate
Descrizione generale
With two 9 mm O.D. sidearms sealed to the barrel at a 90° angle to one another. The non-rotating PTFE plug has three O-rings, the tip O-ring making the primary seal on the precision formed tapered seat.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)