Documenti fondamentali
Z764272
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
120 V (AC)
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat BIH101060LGD
Parametri
0-250 °C temp. range
Largh. × lungh.
1 in. × 6 ft
Descrizione generale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)