Documenti fondamentali
Z764280
Briskheat heating tape, fiberglass, grounded
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 240 V AC
Scegli un formato
1 EA
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 212.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Ingresso CA/CC
240 V (AC)
Materiali
fiberglass
Caratteristiche
CE compliant
Produttore/marchio commerciale
BriskHeat BIH102080LGE
Parametri
0-250 °C temp. range
Largh. × lungh.
1 in. × 8 ft
Descrizione generale
  • Supplied with SDC controller-compatible plug.
  • Fiberglass knitted and double braided outer sheath cover
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 9.6 watts/in2 (0.015 watts/mm2)
  • Temperature controller required
  • Maximum exposure temperatures up to 482 °F (250 °C)
  • Includes 9 in. (230 mm) long high temperature tie downs for easy installation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)