Z759872
Ohaus® Traveller balance
Model TA302, AC/DC input 230 V AC (universal plugs)
Sinonimo/i:
analytical scales, laboratory balances, weighing balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 80251649
Campo di misura
resolution: 0.01 g
Capacità di pesata
300 g
Parametri
10-40 °C temp. range
30-90% humidity limit
W × H × depth
149 mm × 73 mm × 224 mm
Largh. × alt. display
84 mm × 17 mm
Diam. piattaforma
120 mm
Batteria
4 AA (batteries not included)
Descrizione generale
Supplied with both European 2-pin Schuko and UK 3-pin plugs.
- Weigh-Thru Draftshield
- Stackable Draftshield
- Optional USB or RS232 connectivity
- Battery or AC power.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)