Documenti fondamentali
Z150452
Keck® Joint Clip
standard taper, red, joint size 29
Scegli un formato
12 EA
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 101.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Colore
red
Categorie correlate
Descrizione generale
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Note legali
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)