Z743810
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
HLT 250, size 200 μL, racked, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
HLT 250
racked
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3551-05
tecniche
PCR: suitable
Misura
200 μL
Volume
200 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention non-filter tips
- Tip′s hydrophobic inner surface facilitates accurate data.
- Hinged racks allow for easy access to the tips.
- Compatible with radioactive compounds, viscous materials, PCR reagents, and more.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)