Z743769
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
tip design ART 20L, size 20 μL, racked, sterile
Sinonimo/i:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Caratteristiche
racked
tip design ART 20L
Confezionamento
pkg of 5X960 ea
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 2749-05
tecniche
PCR: suitable
Misura
20 μL
Volume
20 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Low retention tips.
- Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
- Compatible with SoftFit-L empty racks.
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)